Läs mer
3,4-Dimethylbenzaldehyde, TRC
Produktkod. 30371176
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371176 1 g
30383933 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30371176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4645351G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5973-71-7
Molekylformel C9 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Synonym Benzaldehyde, 3,4-dimethyl-, 3,4-Dimethylbenzaldehyde (ACI), 3,4-DBAL
IUPAC-namn 3,4-dimethylbenzaldehyde
LEDER Cc1ccc(C=O)cc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylbenzaldehyde
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Formel vikt 134.0732