Läs mer
3,4-dimetylbensenboronsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368436
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368436 5 g 5g
11358436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17461.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 55499-43-9 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55499-43-9
Molekylformel C8H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 149.98
MDL-nummer MFCD01009694
InChI-nyckel KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734348
IUPAC-namn (3,4-dimetylfenyl)borsyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼220°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2963858
Formel vikt 149.99
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.