Läs mer
3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11446556
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446556 5 g 5g
11456556 25 g 25g
11466556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24806.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2905-30-8 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
3,4-dimetylbensensulfonylklorid används som mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dimetylbensensulfonylklorid används som mellanprodukt.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-30-8
Molekylformel C8H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 204.668
MDL-nummer MFCD00625742
InChI-nyckel DNMQPRPJIWTNAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl chlorosulfone, ksc562m4t, 3,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,4-dimethyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 3689743
IUPAC-namn 3,4-dimetylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Kvantitet 5 g
Odör Acrid
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 204.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.