missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dimethylbenzotrifluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethylbenzotrifluoride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vikt | 174.0656 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?