Läs mer
3,4-Dimethylbenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 11421427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421427 1 g 1g
11431427 5 g 5g
11441427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24926.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6966-10-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6966-10-5
MDL-nummer MFCD00004647
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kokpunkt 218°C to 221°C
Molekylformel C9H12O
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-dimethylbenzyl alcohol, 3,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl methan-1-ol, pubchem2161, 3,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-1b6qp, 3,4-dimethylbenzyl alcoho, 3,4 dimethylbenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-o-xylene
InChI-nyckel OKGZCXPDJKKZAP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)CO)C
IUPAC-namn (3,4-dimetylfenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
PubChem CID 23407
Formel vikt 136.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.