Läs mer
3,4-Dimethylbenzylamine, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499410
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499410 250 mg 250mg
11409420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50280.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-48-7
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00025577
InChI-nyckel PXNRCZQMDSDSHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66888
IUPAC-namn (3,4-dimethylphenyl)methanamine
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)CN)C
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylbenzylamine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Synonym 3,4-dimethylbenzylamine, 3,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethyl, benzylamine, 3,4-dimethyl, 1-3,4-dimethylphenyl methanamine, 3,4-dimethylbenzyl amine, 3,4-dimethyl-benzenemethanamin, 3,4-dimethylbenzylamine hcl, 3,4-dimethylphenyl methylamine, 3, 4-dimethylbenzylamine
Formel vikt 135.21
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.