missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dimethylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethylfuran |
| CAS | 20843-07-6 |
| Molekylformel | C6 H8 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-7-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cocc1C |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethylfuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.13 |
| Formel vikt | 96.0575 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?