Läs mer
3,4-Dimethylhexane, 97%
Produktkod. 15430388
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430388 5 g 5g
15440388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15430388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53498.06
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 583-48-2 | C8H18 | 114.232 g/mol
3,4-dimetylhexan kan användas för att studera mekanismen för tillsats av väte till 1-buten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,4-dimetylhexan kan användas för
att studera mekanismen för tillsats av väte till 1-buten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-48-2
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00039927
InChI-nyckel RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl hexane, acmc-1aquh, c2h5ch ch3 ch ch3 c2h5, 3,4-dimethylhexane, analytical standard, 3,4-dimethylhexane, mixture of +/-and meso
PubChem CID 11412
IUPAC-namn 3,4-dimetylhexan
LEDER CCC(C)C(C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylhexane
Densitet 0.72
Kokpunkt 119°C
Flampunkt 6°C (43°F)
Brytningsindex 1.403
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1262
Beilstein 1718744
Formel vikt 114.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.