Läs mer
3,4-dimetylisoxazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10703643
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10703643 1 g 1g
10120045 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10703643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00914DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19947-75-2
Molekylformel C5H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 112.132
MDL-nummer MFCD00046081
InChI-nyckel PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
IUPAC-namn 3,4-dimetyl-l,2-oxazol-5-amin
LEDER CC1=C(ON=C1C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethylisoxazol-5-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%