missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dimethylphenol-2,5,6-d3,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethylphenol-O,2,5,6-D4 |
| CAS | 1219803-55-0 |
| Molekylformel | C8 D4 H6 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 3,4-Dimethylphenol-d4, 3,4-Dimethylphenol-2,5,6-d3,OD, 3,4-Dimethylphenol-O,2,5,6-D4, 3,4-Dimethylphenol-(ring-d3,O-d) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(C)c(C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4-trideuterio-3-deuteriooxy-5,6-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.1891 |
| Formel vikt | 126.0983 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?