Läs mer
3,4-dimetylfenol, TRC
Produktkod. 30376361
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30376361 1 g
1 options
Produktkod. 30376361 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4658501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylphenol
CAS 95-65-8
Molekylformel C8 H10 O
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-Dimethylphenol, Phenol, 3,4-dimethyl-, 3,4-Xylenol (8CI), 3,4-Dimethylphenol, 1,3,4-Xylenol, 1-Hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-DMP, 4,5-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,2-dimethylbenzene, NSC 1549
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
LEDER Cc1ccc(O)cc1C
IUPAC-namn 3,4-dimetylfenol
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Formel vikt 122.0732