Läs mer
3,4-Dimethylphenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 11392837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392837 1 g 1g
11302847 5 g 5g
11312847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15998.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 51163-27-0 | C9H9NO | 147.18 g/mol
3,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It is sensitive to moisture. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51163-27-0
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00013867
InChI-nyckel AYCDBMRVKSXYKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylphenyl isocyanate, 3,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyl phenylisocyanate, 3,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-1aump, ksc265g2l, 3,4-dimethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,4-dimethyl-benzene, 4-isocyanato-1,2-dimethyl benzene
PubChem CID 4389663
ChEBI CHEBI:60098
IUPAC-namn 4-isocyanato-1,2-dimethylbenzene
LEDER CC1=C(C)C=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylphenyl isocyanate
Densitet 1.051
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.538
UN-nummer UN2206
Beilstein 775149
Kokpunkt 85°C (2 mmHg)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 147.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.