Läs mer
3,4-dimetylfenylättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15459728
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459728 1 g 1g
15469728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63178.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17283-16-8 | C10H11O2 | 163.20 g/mol
3,4-dimetylfenylättiksyra, används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också som en fin kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3,4-dimetylfenylättiksyra, används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används också som en fin kemisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17283-16-8
Molekylformel C10H11O2
Molekylvikt (g/mol) 163.20
MDL-nummer MFCD02664684
InChI-nyckel OTTPBKINJOYJGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 296013
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetylfenyl)ättiksyra
LEDER CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylphenylacetic acid
Kvantitet 1 g
Fysisk form Fast
Synonym 2-3,4-dimethylphenyl acetic acid, 3,4-dimethylphenylacetic acid, 3,4-dimethyl-phenyl-acetic acid, 3,4-dimethylphenylaceticacid, 3,4-dimethyphenylacetic acid, 3,4-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenacetic acid, pubchem10440, benzeneacetic acid,3,4-dimethyl
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.