Läs mer
3,4-dimetylfenylboronsyra, 97 %, kan innehålla olika mängder anhydrid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10290273
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10290273 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10290273 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC35928DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethylphenylboronic acid
CAS 55499-43-9
CAS Min % 96.0
Färg Vit till Beige
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H11BO2
MDL-nummer MFCD01009694
Synonym 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
InChI-nyckel KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
IUPAC-namn (3,4-dimetylfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 149.98
PubChem CID 2734348
Formel vikt 149.98
Procent renhet ≥96.0%