Läs mer
3,4-dimetylfenylhydrazin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 11439953
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439953 10 g 10g
11449953 50 g 50g
11459953 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13027.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60481-51-8 | C8H13ClN2 | 172,656 g/mol
3,4-dimetylfenylhydrazinhydroklorid, används som en reaktant med etyl-3-etoxi-2-etoxikarbonylprop-2-enoat för att producera 2-(3,4-dimetyl-fenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-karboxylsyraetylester. Denna reaktion kommer att behöva reagens K2CO3 och menstruationen etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dimetylfenylhydrazinhydroklorid, används som en reaktant med etyl-3-etoxi-2-etoxikarbonylprop-2-enoat för att producera 2-(3,4-dimetyl-fenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-karboxylsyraetylester. Denna reaktion kommer att behöva reagens K2CO3 och menstruationen etanol.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60481-51-8
Molekylformel C8H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 172.656
MDL-nummer MFCD00052270
InChI-nyckel YYMIOVAEQIEPET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,4-dimethylphenyl-, monohydrochloride, 4-hydrazino-o-xylene hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride 1:x, hydrazine, 3,4-dimethylphenyl-, hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl diazane hydrochloride, pubchem7555, 3,4-dimethylphenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 173740
IUPAC-namn (3,4-dimetylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)NN)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼195 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 6096060
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 172.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.