Läs mer
3,4-dimetylfenylhydrazin hydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 30381124
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30381124 250 mg
1 options
Produktkod. 30381124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD457115250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine Hydrochloride
CAS 60481-51-8
Molekylformel C8 H12 N2 . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym Hydrazine, (3,4-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), Hydrazine, (3,4-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, N-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, SB-710620-A, Eltrombopag Stage 1
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-8(10-9)5-7(6)2;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.Cc1ccc(NN)cc1C
IUPAC-namn (3,4-dimetylfenyl)hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 172.66
Formel vikt 172.0767