Läs mer
3,4-Dimethylpyrazole Phosphate, TRC
Produktkod. 30135571
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135571 10 g
30136446 5 g
17982375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47896010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202842-98-6
Molekylformel C5 H8 N2 . H3 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 194.13
Synonym 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate, 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazolium dihydrogen phosphate, 3,4-Dimethylpyrazole phosphate, DMPP, DMPP (nitrification inhibitor), Entec
IUPAC-namn 3,4-dimethyl-1H-pyrazole;phosphoric acid
LEDER Cc1c[nH]nc1C.OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Analyt- eller komponentnamn 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 10 g
Formel vikt 194.0456
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.