Läs mer
3,4-dimetylpyrazolfosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 194.0456 |