Läs mer
3,4-dimetylpyrazol, TRC
Produktkod. 30372157
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30372157 25 g
1 options
Produktkod. 30372157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47893025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylpyrazole
CAS 2820-37-3
Molekylformel C5 H8 N2
Kvantitet 25 g
Synonym 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, Pyrazole, 3,4(or 4,5)-dimethyl- (7CI), Pyrazole, 3,4-dimethyl- (6CI,8CI), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,4-Dimethylpyrazole, 4,5-Dimethylpyrazole
InChI formel InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
LEDER Cc1c[nH]nc1C
IUPAC-namn 3,4-dimetyl-1H-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 96.13
Formel vikt 96.0687