Läs mer
3,4-dimetyltieno[2,3-b]tiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10488494
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10488494
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM03483DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 159709-36-1
Molekylformel C9H8OS2
Molekylvikt (g/mol) 196.282
MDL-nummer MFCD00052282
InChI-nyckel WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2778771
IUPAC-namn 3,4-dimetyltieno[2,3-b]tiofen-5-karbaldehyd
LEDER CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 196.29
Procent renhet 97%