Läs mer
3,4-dimetyltiofol, 98 %
Produktkod. 11420757
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420757 1 g 1g
11430757 5 g 5g
11440757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23168.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138,228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18800-53-8
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD00010023
InChI-nyckel IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
PubChem CID 87799
IUPAC-namn 3,4-dimetylbensentiol
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylthiophenol
Densitet 1.027
Kokpunkt 218°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.5736
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2040353
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 138.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.