Läs mer
3,4-dimetyltiofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11965741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11965741 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 11965741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307350010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethylthiophenol
Namnnotering 98%
CAS 18800-53-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0270g/mL, 1.027
Kokpunkt 218 °C
Flampunkt 89 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H10S
Linjär formel CH3C6H3SHCH3
Brytningsindex 1,5730 till 1,5750 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer MFCD00010023
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
InChI-nyckel IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)S)C
IUPAC-namn 3,4-dimetylbensentiol
Molekylvikt (g/mol) 138.23
PubChem CID 87799
Formel vikt 138.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.