Läs mer
3,4-Dinitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dinitroaniline |
| CAS | 610-41-3 |
| Molekylformel | C6H5N3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,4-Dinitrobenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O4/c7-4-1-2-5(8(10)11)6(3-4)9(12)13/h1-3H,7H2 |
| LEDER | Nc1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vikt | 183.028 |