Läs mer
3,4-dinitrobensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10559092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10559092 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10559092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408700050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 528-45-0 | C7H4N2O6 | 212,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dinitrobenzoic acid
Namnnotering 99%
CAS 528-45-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 163 °C till 166 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H4N2O6
Linjär formel (O2N)2C6H3CO2H
MDL-nummer MFCD00007255
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 413
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3301
Synonym 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol, eter, varmt vatten
InChI-nyckel OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 3,4-dinitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 212.12
PubChem CID 10709
Formel vikt 212.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dinitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.