missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dinitrophenol(wetted with water >15%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dinitrophenol |
| CAS | 577-71-9 |
| Molekylformel | C6 H4 N2 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | δ-Dinitrophenol, 3,4-DNP |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3,4-dinitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.11 |
| Formel vikt | 184.012 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?