Läs mer
3,4-Epoxybutanol, TRC
Produktkod. 30134270
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134270 500 mg -
30138266 2.5 g 2.5g
30005419 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE589065500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19098-31-8
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Synonym 2-Oxiraneethanol, Oxiraneethanol, (2-Hydroxyethyl)oxirane, 3,4-Epoxy-1-butanol, 4-Hydroxy-1,2-epoxybutane;
IUPAC-namn 2-(oxiran-2-yl)etanol
LEDER OCCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Epoxybutanol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Formel vikt 88.0524