Läs mer
3,4-Epoxycyklohexanekarboxylat metylester, TRC
Produktkod. 30180105
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30180105 1 g
1 options
Produktkod. 30180105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5859301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate Methyl Ester
CAS 41088-52-2
Molekylformel C8H12O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Epoxy-4-methoxycarbonylcyclohexane, 3,4-Cyclohexene oxide-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3,4-epoxycyclohexane-1-carboxylate, ERL 4140
InChI formel InChI=1S/C8H12O3/c1-10-8(9)5-2-3-6-7(4-5)11-6/h5-7H,2-4H2,1H3
LEDER COC(=O)C1CCC2OC2C1
IUPAC-namn Metyl 7-oxabicyklo[4.1.0]heptan-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 156.18
Formel vikt 156.0786