Läs mer
3,4-Epoxytetrahydrofuran, 96 %
Product Code. 11906181 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
11906181 50 g Glasflaska 50g
10429242 1 g Glasflaska 1g
10041731 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11906181 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 425530500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 285-69-8 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 285-69-8
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00800639
InChI-nyckel AIUTZIYTEUMXGG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3,4-epoxytetrahydrofuran, 3,6-dioxabicyclo 3.1.0 hexane, 3,6-dioxa-bicyclo 3.1.0 hexane, acmc-1ccip, 3,4-epoxy-tetrahydrofuran, 3,4-diepoxytetrahydrofuran, 3,4-epoxy tetrahydrofuran
PubChem CID 67511
IUPAC-namn 3,6-dioxabicyklo[3.1.0]hexan
LEDER C1OCC2OC12
Specifications
Kemiskt namn eller material 3, 4-Epoxytetrahydrofuran
Färg Gult
Densitet 1.2370g/mL, 1.237
Kvantitet 50 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4450 till 1,4490
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: måttligt löslig i vatten.
Formel vikt 86.09
Procent renhet 96%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Epoxytetrahydrofuran
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.