Läs mer
3-[(4-Ethoxy-1,4-dioxobutyl)amino]-2-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-Ethoxy-1,4-dioxobutyl)amino]-2-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 676596-61-5 |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-3-20-12(18)8-7-11(17)16-10-6-5-9-15-13(10)14(19)21-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCOC(=O)CCC(=O)Nc1cccnc1C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[(4-ethoxy-4-oxobutanoyl)amino]pyridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.3 |
| Formel vikt | 294.1216 |