Läs mer
3,4-Etylendioxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30375954
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30375954 100 g
1 options
Produktkod. 30375954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE917795100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Ethylenedioxybenzoic Acid
CAS 4442-54-0
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 100 g
Synonym 1,4-Benzodioxan-6-carboxylic Acid (6CI,7CI,8CI), 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]-dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0423