Läs mer
3,4-Ethylenedioxythiophene, 97%
Produktkod. 15473018
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473018 5 g 5g
15483018 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56533.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126213-50-1 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
3,4-etylendioxitiofen används som en monomer för att syntetisera de ledande polymererna och används som ett reduktionsmedel i enpotssyntesen av guldnanopartiklar från klorourinsyra, som utgångsmaterial som används i palladiumkatalyserade mono- och bis-aryleringsreaktioner och i syntesen av sampolymerer, konjugerade polymerer och optiska applikationer. Det används också i redoxaktivitet, elektroaktivitet och konduktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-etylendioxitiofen används som en monomer för att syntetisera de ledande polymererna och används som ett reduktionsmedel i enpotssyntesen av guldnanopartiklar från klorourinsyra, som utgångsmaterial som används i palladiumkatalyserade mono- och bis-aryleringsreaktioner och i syntesen av potentiella och optiska applikationer, polymerer. Det används också i redoxaktivitet, elektroaktivitet och konduktivitet.
Löslighet
oblandbar med vatten. Blandbar med alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126213-50-1
Molekylformel C6H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 142.172
MDL-nummer MFCD02093622
InChI-nyckel GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
PubChem CID 4421864
IUPAC-namn 2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin
LEDER C1COC2=CSC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Ethylenedioxythiophene
Densitet 1.331
Kokpunkt 193°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.5765
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Immsicible with water. Miscible with alcohol and ether.
Formel vikt 142.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.