Läs mer
3-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal |
| CAS | 67634-15-5 |
| Molekylformel | C13H18O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Floralozone, Florazon, Seawind Aldehyde E, alpha,alpha-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-13(2,3)10-14/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1ccc(CC(C)(C)C=O)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vikt | 190.1358 |