Läs mer
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 97%
Produktkod. 11464794
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11464794 5 g 5g
11474794 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11464794 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A13755.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 366-77-8 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
7-Fluoro-1-tetralon framställdes från 3-(4-fluorbensoyl)-propionsyra genom Wolff-Kishner-reduktion följt av ringslutning med polyfosforsyra och andra substituerade 1-tetraloner där kommersiellt tillgängliga. Reduktion av 3-(4-fluorbensoyl)propionsyra med ett överskott av tert-butylaminboran (TBAB) i närvaro av AlCl3 gav 4-(4-fluorofenyl)-1-butanol (87) i 63 % utbyte för syntesen av LM-1507 natriumsalt. Penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorfenyl)butyl]-4-(4-klor-3-trifluormetylfenyl)-4-hydroxipiperidin, C28H27°ClF5NO, Mr 523,99, smp. syra till en lakton.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-Fluoro-1-tetralon framställdes från 3-(4-fluorbensoyl)-propionsyra genom Wolff-Kishner-reduktion följt av ringslutning med polyfosforsyra och andra substituerade 1-tetraloner där kommersiellt tillgängliga. Reduktion av 3-(4-fluorbensoyl)propionsyra med ett överskott av tert-butylaminboran (TBAB) i närvaro av AlCl3 gav 4-(4-fluorofenyl)-1-butanol (87) i 63 % utbyte för syntesen av LM-1507 natriumsalt. Penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorfenyl)butyl]-4-(4-klor-3-trifluormetylfenyl)-4-hydroxipiperidin, C28H27°ClF5NO, Mr 523,99, smp. syra till en lakton.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 366-77-8
Molekylformel C10H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 196.177
MDL-nummer MFCD00002793
InChI-nyckel WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-fluorobenzoyl propanoic acid, haloperidol metabolite iii, unii-v2z6n6jc9z, beta-4-fluorobenzoyl propionic acid, v2z6n6jc9z, 3-p-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluoro-phenyl-4-oxo-butyric acid
PubChem CID 101359
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CCC(=O)O)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Smältpunkt 99°C to 103°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 958145
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 196.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.