Läs mer
3-(4-Fluorobenzoyl)-propionsyra, Lipomed
Produktkod. 30459700
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459700 10 mg
1 options
Produktkod. 30459700 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMFPA1879FA10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
3-(4-Fluorobenzoyl)-propionsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
CAS 366-77-8
Analyt- eller komponentnamn 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H9 F O3
Synonym Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9 CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7 CI, 8 CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutansyra
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 196.175
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 196,054 g/mol