missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(4-Fluorobenzoyl)-propionsyra, Lipomed

Produktkod. 30461883
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461883 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461883 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMFPA1879FA50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.

3-(4-Fluorobenzoyl)-propionsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
CAS 366-77-8
Analyt- eller komponentnamn 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H9 F O3
Synonym Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9 CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7 CI, 8 CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutansyra
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 196.175
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 196,054 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.