Läs mer
3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11329115
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11329115
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16341.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93957-49-4
Molekylformel C17H16FN
Molekylvikt (g/mol) 253.32
MDL-nummer MFCD01075733
InChI-nyckel ZDZJOIIBECYKAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1-isopropyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-fluorophenyl indole, 3-4-fluorophenyl-1-isopropylindole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-flrorophenyl-indole, 1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl, 4-fluorophenyl-1-isopropyl-3-indole, 3-4-fluorophenyl-1-propan-2-ylindole, 3-4-fluoro-phenyl-1-isopropyl-1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-methylethyl indole
PubChem CID 736229
IUPAC-namn 3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindole
LEDER CC(C)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole
Smältpunkt 95°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4457093
Formel vikt 253.32
Procent renhet 98%