Läs mer
3-(4-fluorfenyl)-1H-indol, TRC
Produktkod. 30404011
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30404011 5 g
1 options
Produktkod. 30404011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5987655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole
CAS 101125-32-0
Molekylformel C14H10FN
Kvantitet 5 g
Synonym 3-(4-Fluorophenyl)indole
InChI formel InChI=1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H
LEDER Fc1ccc(cc1)c2c[nH]c3ccccc23
IUPAC-namn 3-(4-fluorfenyl)-1H-indol
Molekylvikt (g/mol) 211.23
Formel vikt 211.0797