Läs mer
3-(4-fluorfenyl)-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10723843
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10723843 1 g 1g
10331735 5 g 5g
10104104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01479DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 306936-57-2
Molekylformel C10H7FN2O
Molekylvikt (g/mol) 190.177
MDL-nummer MFCD01922131
InChI-nyckel CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-fluorophenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl, 3-4-fluorophenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, acmc-1ajet, fluorophenylpyrazolecarbaldehyde, pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl
PubChem CID 605439
IUPAC-namn 5-(4-fluorfenyl)-lH-pyrazol-4-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.18
Procent renhet 97%