Läs mer
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488245
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488245 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15488245 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32944.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
CAS 306936-57-2
Smältpunkt 170°C
Molekylformel C10H7FN2O
MDL-nummer MFCD01922131
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Synonym 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-fluorophenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl, 3-4-fluorophenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, acmc-1ajet, fluorophenylpyrazolecarbaldehyde, pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl
InChI-nyckel CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)F
IUPAC-namn 5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 190.177
PubChem CID 605439
Formel vikt 190.18
Procent renhet 97%