Läs mer
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| CAS | 4640-67-9 |
| Molekylformel | C9H6FNO |
| MDL-nummer | MFCD00662062 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | N#CCC(C1=CC=C(F)C=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.15 |
| Procent renhet | 98% |