Läs mer
3-(4-fluorfenyl)-5-metyl-4-isoxazolkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611113
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
10611113 1 g 1g
10066374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10611113 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO00391DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 1736-21-6
Molekylformel C11H8FNO3
Molekylvikt (g/mol) 221.19
MDL-nummer MFCD03407356
InChI-nyckel PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2780709
IUPAC-namn 3-(4-fluorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 221.19
Procent renhet 97%