Läs mer
3-(4-fluorfenyl)-5-(metyltio)-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10403803
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10403803 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10371333 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403803 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01607EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-20-9
Molekylformel C10H9FN2S
Molekylvikt (g/mol) 208.25
MDL-nummer MFCD00052075
InChI-nyckel ZDFTZMJWTJLPRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-5-methylthio pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 5-4-fluorophenyl-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthiopyrazole, maybridge1_003702, 5-4-fluorophenyl-3-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole
PubChem CID 2737479
LEDER CSC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 5-(4-fluorfenyl)-3-(metylsulfanyl)-lH-pyrazol
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%