Läs mer
3-[(4-Fluorfenyl)karbonyl]-2-(2-metylpropanoyl)-N,3-difenyloxiran-2-karboxamid, Mikromol™
Beskrivning
3-[(4-Fluorofenyl)karbonyl]-2-(2-metylpropanoyl)-N,3-difenyloxiran-2-karboxamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| CAS | 148146-51-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C26 H22 F N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP), Atorvastatin Imp. D (EP), Atorvastatin USP Related Compound D, Atorvastatin USP RC D, 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D, Atorvastatin Calcium Trihydrate Impurity D, Atorvastatin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31) |
| LEDER | CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 3-(4-fluorobenzoyl)-2-(2-metylpropanoyl)-N,3-difenyloxiran-2-karboxamid |
| Visa mer |