Läs mer
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10413363 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10413363 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10413363 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
CAS 459-31-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H9FO2
Linjär formel COOH(CH2)2C6H4F
MDL-nummer MFCD00060327
Kvantitet 5g
Synonym 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
InChI-nyckel ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
IUPAC-namn 3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 168.17
PubChem CID 136302
Formel vikt 168.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.