Läs mer
3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid, TRC
Produktkod. 30138614
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138614 100 mg
30004114 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF595620100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151262-57-6
Molekylformel C10H11FO5S
Molekylvikt (g/mol) 262.25
Synonym Propanoic acid, 3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
IUPAC-namn 3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
LEDER CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11FO5S/c1-10(14,9(12)13)6-17(15,16)8-4-2-7(11)3-5-8/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,12,13)
Formel vikt 262.0311