Läs mer
3-(4-Formylaminobutyryl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Formylaminobutyryl)pyridine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c13-8-12-6-2-4-10(14)9-3-1-5-11-7-9/h1,3,5,7-8H,2,4,6H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 192.0899 |
| Procent renhet | >95% |