Läs mer
3-(4-Formylaminobutyryl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Formylaminobutyryl)pyridine |
| CAS | 887355-56-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H12N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Nicotine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12N2O2/c13-8-12-6-2-4-10(14)9-3-1-5-11-7-9/h1,3,5,7-8 H,2,4,6H2,(H,12,13) |
| LEDER | O=CNCCCC(=O)c1cccnc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0899 g/mol |
| Visa mer |