Läs mer
3-(4-formylfenyl)propionsyra, 96 %
Produktkod. 15496757
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496757 5 g 5g
15406767 250 mg 250mg
15293727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33873.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Add to basket
CAS: 34961-64-3 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
3-(4-formylfenyl)propionsyra används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-(4-formylfenyl)propionsyra används som mellanprodukt vid tillverkning av
läkemedel.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34961-64-3
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD08234824
InChI-nyckel NRCCSDVEUWXOMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-formylphenyl propanoic acid, 3-4-formylphenyl propionic acid, 3-4-formyl-phenyl-propionic acid, 3-4-formylphenyl-propionic acid, 4-formyldihydrocinnamic acid, 4-formylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-formyl, 3-4-formylphenyl propanoicacid
PubChem CID 19825241
IUPAC-namn 3-(4-formylfenyl)propansyra
LEDER OC(=O)CCC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Smältpunkt ∼136 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 178.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.