Läs mer
3-(4-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl)propanoic Acid, TRC
Produktkod. 30399166
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30399166 100 mg
30395536 50 mg
30397462 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30399166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH817620100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1228970-34-0
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
IUPAC-namn 3-(2-hydroxy-5-phenylphenyl)propanoic acid
LEDER OC(=O)CCc1cc(ccc1O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-(4-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl)propanoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c16-14-8-6-12(11-4-2-1-3-5-11)10-13(14)7-9-15(17)18/h1-6,8,10,16H,7,9H2,(H,17,18)
Formel vikt 242.0943
Produkttitel
Vælg et problem