Läs mer
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h5-6,14H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 226.0841 |